504254
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 3 to 4.0mm I.D.)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Supelguard Guard Cartridge Holder, Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 3 to 4.0mm I.D.)
Materiali
stainless steel holder
Descrizione
swivel design
Confezionamento
pkg of 1 ea
Raccordi
10-32 female UNF (Valco compatible)
5/16-40 female UNF (threads directly to column cartridge)
Compatibilità
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 3 to 4.0mm I.D.)
Descrizione generale
Nota a piè di pagina
Note legali
Raccomandato
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)