Documenti fondamentali
567280-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Discovery® BIO Wide Pore C5 Supelguard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Area superficiale
100 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C5 (pentyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Kits include one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules. Guard cartridges require holders that are sold separately. The 2.1 and 4 mm I.D. cartridges use 21150AST or 59660-U (both stand-alone) or 504254 or 55205 (both integral). The 10 mm I.D. cartridges use 567499-U. The 21.2 mm I.D. cartridges use 581392-U.
Confezionamento
For 4.0mm I.D. and 4.6mm I.D. analytical columns.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.