Documenti fondamentali
504262
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
Scegli un formato
1 EA
145,00 €
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
145,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Supelguard Guard Cartridge Holder, Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
Materiali
stainless steel housing
Raccordi
10-32 female UNF (Valco compatible)
5/16-40 female UNF (threads directly onto HPLC column)
Compatibilità
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
Nota a piè di pagina
For 2.1 mm I.D. Supelco columns.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)