568272-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 Kit
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Discovery® BIO Wide Pore C18 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Area superficiale
100 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti