Documenti fondamentali
502685
Upchurch Precolumn MicroFilter
for use with 1/16 in. O.D. tubing, stainless steel frit
Scegli un formato
1 EA
166,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
166,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel frit
Confezionamento
pkg of 1 ea
Raccordi
10-32 female Upchurch inlet fitting for 1/16 in. O.D. tubing
10-32 male Upchurch outlet fitting for 1/16 in.
Compatibilità
for use with 1/16 in. O.D. tubing
Descrizione generale
PEEK housing with in-line filter connects capillary tubing (using Microtight tubing sleeves) or 1/16 in. O.D. tubing to female 10-32 fitting. Swept volume of 0.3 μL. Includes 5 × 0.5 μm frits (one installed).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)