Documenti fondamentali
47787
Supelco
EPA 552.2 Acids Calibration Mix
certified reference material, in methyl tert-butyl ether (varied)
Scegli un formato
1 ML
88,60 €
88,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
88,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
88,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 552.2
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in methyl tert-butyl ether (varied)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Bromoacetic acid 400 μg/mL
    Bromochloroacetic acid 400 μg/mL
    Bromdichloroacetic acid 400 μg/mL
    Chloroacetic acid 600 μg/mL
    Dibromochloroacetic acid 1000 μg/mL
    Dibromoacetic acid 200 μg/mL
    Dichloroacetic acid 600 μg/mL
    Tribromoacetic acid 2000 μg/mL
    Trichloroacetic acid 200 μg/mL
    Vedi tutto (9)
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-27.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-33.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)