Documenti fondamentali
47995-U
Supelco
Di(2-ethylhexyl)adipate solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Sinonimo/i:
Bis(2-ethylhexyl) adipate, DEHA
Scegli un formato
1 ML
44,80 €
44,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
44,80 €
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
44,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 506
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CC(CCCC)CC)C(=O)CCCCC(=O)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Di(2-ethylhexyl)adipate is an environmental pollutant belonging to the class of phthalate esters. It is extensively used as an additive in the manufacturing of polyvinyl chloride (PVC) plastics which aid in adding flexibility.[1]
Applicazioni
Di(2-ethylhexyl)adipate may be used as a reference standard for the quantification of the analyte in food packaging films[2] and water samples[1] using chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Determination of phthalate esters in water samples by solid-phase microextraction and gas chromatography with mass spectrometric detection
Penalver.A, et al.
Journal of Chromatography A, 872(1-2), 191-201 (2000)
Extraction and gas chromatographic evaluation of plasticizers content in food packaging films
Bonini M, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 90(1), 31-36 (2008)
Mohd Basyaruddin Abdul Rahman et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 158(3), 722-735 (2009-01-10)
In this study, an artificial neural network (ANN) trained by backpropagation algorithm, Levenberg-Marquadart, was applied to predict the yield of enzymatic synthesis of dioctyl adipate. Immobilized Candida antarctica lipase B was used as a biocatalyst for the reaction. Temperature, time
Simon Ningsun Zhou et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 76(3), 157-166 (2013-01-30)
In vitro dermal absorption experiments were conducted using a roll-on deodorant that contains 1.56% di(2-ethylhexyl) adipate (DEHA), a plasticizer widely used in consumer products. Human skin specimens were fitted in Bronaugh flow-through Teflon diffusion cells. The diffusion cells were maintained
Kyoko Nabae et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 22(3), 411-417 (2006-09-06)
F344 male rats were given five consecutive weekly subcutaneous injections of folic acid for induction of chronic renal dysfunction and then di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) or di(2-ethylhexyl)adipate (DEHA) in the diet at a concentration of 0, 6000 or 25,000 ppm for 4