Documenti fondamentali
450588
Sigma-Aldrich
Diisobutyl adipate
99%
Sinonimo/i:
Hexanedioic acid 1,6-bis(2-methylpropyl) ester, NSC 6343
Scegli un formato
250 ML
36,96 €
36,96 €
Prezzo di listino52,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
36,96 €
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CH2CO2CH2CH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
36,96 €
Prezzo di listino52,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
293 °C (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C14H26O4/c1-11(2)9-17-13(15)7-5-6-8-14(16)18-10-12(3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3
RDOFJDLLWVCMRU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diisobutyl adipate is a bis(2-methylpropyl) ester of adipic acid that is used as a plasticizer and a fatty acid in synthetic oils.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Determination of plasticisers in food by gas chromatography-mass spectrometry with ion-trap mass detection.
Lau O and Wong S
Journal of Chromatography A, 737(2), 338-342 (1996)
Synthetic ester-based oils and their application in power industry.
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ?09) (2009)