47129
Cholestanol solution
certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
Sinonimo/i:
(+)-Dihydrocholesterol solution, 3β-Cholestanol, 3β-Hydroxy-5α-cholestane, 5α-Cholestan-3β-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
10 mg/mL in chloroform
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
140-142 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
Informazioni sul gene
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)