47088-U
F.A.M.E. Column Evaluation Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
Forma fisica
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL each component in dichloromethane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
multi-component solution
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Analita
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?