49454-U
C4 - C24 Even Carbon Saturated Fatty Acid Ethyl Esters (FAEES)
certified reference material, 1000 μg/mL each component in hexane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Forma fisica
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL each component in hexane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
multi-component solution
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-14.8 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?