Documenti fondamentali
442880
Supelco
2,4-Dichlorophenol-d3
analytical standard
Sinonimo/i:
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6D3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 50 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
209-210 °C (lit.)
Punto di fusione
42-43 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
114 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)