Documenti fondamentali
WHA10477602
Whatman® Vacuum filtration apparatus accessories
PZ 001 tweezers, stainless steel
Sinonimo/i:
Z751979
Scegli un formato
1 PKG
39,20 €
39,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
39,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
39,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pk of 1
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10477602
Whatman Article No. 28415991 (US reference)
Descrizione generale
The stainless-steel forceps with smooth angled jaws (104 mm long) are excellent for handling membrane filters.
Caratteristiche e vantaggi
  • They are autoclavable and can be flame sterilized with ethanol.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)