Documenti fondamentali
449423
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Scegli un formato
100 MG
161,00 €
250 MG
346,00 €
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
161,00 €
250 MG
346,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6D4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.558 (lit.)
P. ebollizione
175-176 °C (lit.)
Punto di fusione
8 °C (lit.)
Densità
1.279 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(O)c1[2H]
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
ISPYQTSUDJAMAB-RHQRLBAQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)