442716
Naftalene-d8
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 25 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Limite di esplosione
5.9 %
Confezionamento
ampule of 250 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?