Documenti fondamentali
84679
Supelco
Naphthalene
analytical standard
Scegli un formato
250 MG
22,80 €
1 G
42,60 €
22,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
22,80 €
1 G
42,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Beilstein:
1421310
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
20121904
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
22,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.7% (GC)
Temp. autoaccensione
978 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
5.9 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Punto di fusione
79.5-81.0 °C
80-82 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Naphthalene is widely used as an intermediate in the chemical and plastics industry.[1] It is commonly found in petroleum, coal, mothballs, cigarette smoke, biomass burning, incomplete combustion, etc.[2][3]
Applicazioni
Naphthalene is used as a calibration standard for the real-time quantification with high specificity for naphthalene vapor and other HOVs in industrial environment using NaDos personal exposure monitor (PEM) device.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
173.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Biphenyl ≥99%
Sigma-Aldrich
W312908
Biphenyl
Anthracene analytical standard
Supelco
31581
Anthracene
2-Naphthol 99%
Sigma-Aldrich
185507
2-Naphthol
Naphthalene DNA adduct formation and tolerance in the lung
Buchholz AB, et al.
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B, 438, 119-123 (2019)
NaDos: A real-time, wearable, personal exposure monitor for hazardous organic vapors
Reid M, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 255, 2996-3003 (2018)
Determination of naphthalene metabolites in human urine by liquid chromatography?mass spectrometry with electrospray ionization
Andreoli R, et al.
Journal of Chromatography A, 847(1-2), 9-17 (1999)
Qiaozhen Liu et al.
Nature genetics, 51(4), 728-738 (2019-02-20)
Characterizing the stem cells responsible for lung repair and regeneration is important for the treatment of pulmonary diseases. Recently, a unique cell population located at the bronchioalveolar-duct junctions has been proposed to comprise endogenous stem cells for lung regeneration. However
Martha L Bustos et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(3), 561-569 (2014-11-21)
The contribution of bone marrow cells (BMC) in lung repair is controversial. We previously reported a subpopulation of BMC that express Clara cell secretory protein (CCSP). To determine the contribution of endogenous CCSP(+) BMC to airway regeneration, we performed bone
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf