Documenti fondamentali
41917
Supelco
Isobornyl acetate
analytical standard
Scegli un formato
100 MG
69,30 €
69,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
69,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.24
69,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (GC)
Attività ottica
[α]/D -2.0 to 2.0, neat
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.462-1.465
n20/D 1.4635 (lit.)
P. ebollizione
229-233 °C (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
KGEKLUUHTZCSIP-JBLDHEPKSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)