Documenti fondamentali
8.14998
Sigma-Aldrich
Isobornyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Isobornyl acetate, Acetic acid isobornyl ester, exo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
Scegli un formato
250 ML
59,20 €
59,20 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
59,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-727-6
NACRES:
NA.22
59,20 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.13 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
440 °C (DIN 51794)
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Viscosità cinematica
4.53 cSt(40 °C)
P. ebollizione
215 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 89 °C
Densità
0.98 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O([C@@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12-/m1/s1
KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.984
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -4.0 - +2.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup