Documenti fondamentali
29087-U
Supelco
Versa Vial, pkg 100
volume 1.5 mL, natural polypropylene vial
Scegli un formato
100 EA
23,00 €
23,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
23,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
23,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
natural polypropylene vial
Caratteristiche
closure type plug type (12 mm) for Versa Vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 9.3 mm
Volume
1.5 mL
Descrizione generale
Compatible with most autosamplers
  • Shell vial ease-of-use
  • Sample security
  • Increased safety when emptying
Versa VialsTM combine the ease-of-use associated with shell vials and the instrument compatibility of 12 x 32 mm screw-cap and crimp-seal autosampler vials. They can be used with most autosamplers, including those from Agilent, CTC, Finnegan, PerkinElmer, Varian, and the Waters Alliance instruments.
The elongated vase-like neck of the Versa Vial accommodates variations in robotic arm settings while providing an exceptionally wide, 9 mm opening. This wide opening provides the largest target area of any autosampler vial and makes it easy to add samples to the vials using pipette tips.
Note legali
Versa Vial is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)