Documenti fondamentali
28862-U
Supelco
Super Clean (In-Line Design) Gas Purifier
oxygen trap, stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Materiali
stainless steel
Descrizione generale
Installation and replacement of the Click-On purifier is simple and eliminates the risk of damage to the gas line connections caused by overtightening. Simply attach the connectors to the gas line, install the purifier, and hand tighten the connectors.
Note: Does not include Click-on Connectors, these must be purchased before initial use.
Dimensions:
  • Cartridge and Connectors: 11 1/2 in. long x 1 1/4 in. diameter
  • Cartridge Only: 7 5/8 in. long x 1 1/4 in. diameter
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)