Documenti fondamentali
SU861026
Supelco
Super Clean (Base-Plate Design) Gas Purifier
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for carrier gas
Scegli un formato
1 EA
321,00 €
321,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
321,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115717
NACRES:
SB.54
321,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione generale
Super clean (base-plate design) gas purifier is one of the safest ways to help prevent the lowest level of carrier gas contamination from entering the system. The specially designed base-plate has needle valves that instantly close to provide a diffusion-proof seal when the purifier is removed during change out.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.