Documenti fondamentali
28158-U
Supelco
Omega Battery Charger
AC/DC input 240 V AC, units charged: 1
Sinonimo/i:
240V SINGLE UNIT OMEGA CHARGE
Scegli un formato
1 EA
191,00 €
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
191,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
Qualità
CE approved.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.