28082-U
Colonna GC capillare Equity-1
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm
Scegli un formato
1.430,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.430,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parametri
-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)
Beta
27
df
5.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
applicazioni
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti G1, G2 e G9 dell′USP.
Fase:
- Legata
- Poli(dimetil silossano)
- ≤0,32 mm DI, <2 μm: da -60 °C a 325 °C (isoterma) o 350 °C (programmata)
- ≤0,32 mm DI, ≥2 μm: Da -60 °C a 300 °C (isoterma o programmata)
- ≥0,53 mm DI, <2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma) o 320 °C (programmata)
- ≥0,53 mm DI, ≥2 μm: da -60 °C a 260 °C (isoterma) o 280 °C (programmata)
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?