Documenti fondamentali
28026-U
Supelco
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Scegli un formato
10 EA
53,40 €
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
53,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Caratteristiche
ferrule type long
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. int.
0.5 mm
Compatibilità
0.32 mm Column I.D.
Descrizione generale
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
Characteristics:
Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)