Documenti fondamentali
28034-U
Supelco
Capillary Column Nut (fits Agilent [MS detector] and PerkinElmer®), hexagonal wrenchtight version
pkg of 5 ea
Scegli un formato
5 EA
24,20 €
24,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
24,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
24,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 5 ea
Descrizione generale
These nickel-plated brass column nuts are replacements for damaged or misplaced original Agilent MSD or PerkinElmer nuts. Use with long ferrules.
Note legali
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
Protocolli
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.