Documenti fondamentali
28024-U
Supelco
Boccole Supeltex M-2A per colonne capillari, modello lungo
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 50 ea
Scegli un formato
50 EA
426,00 €
426,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
426,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
426,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Caratteristiche
ferrule type long
Confezionamento
pkg of 50 ea
Diam. int.
0.8 mm
Compatibilità
0.53 mm Column I.D.
Descrizione generale
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)