27508
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE liner
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
21 mm × 70 mm
Volume
15 mL
Raccordi
thread for 18-400
Categorie correlate
Descrizione generale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner..
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)