Documenti fondamentali
27505-U
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, PTFE liner
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
Descrizione generale
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)