Documenti fondamentali
27407
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.25 mL, glass (with glass flange), for use with Step Vials, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
135,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass (with glass flange)
Descrizione
Mandrel precision point
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
Volume
0.25 mL
Compatibilità
for use with Step Vials
Descrizione generale
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)