Documenti fondamentali
27296
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
98,60 €
98,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
98,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
98,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
beveled finish clear glass vial
round bottom
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
22.6 mm × 75 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Descrizione generale
Headspace vials are available in several sizes. The style and diameter of headspace vials depend on the autosampler. Vials with rounded bottoms are sturdier and more resistant to pressure than the flat bottom vial. The rounded bottom version was created to allow the vial, when transported by a magnet, to drop more easily into the heating block.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)