Documenti fondamentali
SLGNX13
Millipore
Filtri da siringa Millex in nylon
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa 0,2 μm nylon, Filtri da siringa Millex-GN
Scegli un formato
100 PKG
308,00 €
1000 PKG
2.100,00 €
308,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 PKG
308,00 €
1000 PKG
2.100,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
308,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Materiali
Nylon membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
agenzia
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
18 L/min flow rate
18 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
tecniche
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altezza
21 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Volume
10 mL
Colore
purple
Dimensione pori
0.2 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Punto di bolla
≥3.0 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Descrizione dei filtri per siringa non sterili Millex con membrana in nylon:
• I filtri per siringa non sterili Millex con membrana in nylon idrofila sono compatibili con un′ampia gamma di solventi
• Disponibili con pori da 0,20 µm e 0,45 µm e in due diametri per soddisfare le diverse esigenze applicative
• Compatibili con soluzioni sia acquose sia organiche, offrono un′ampia compatibilità chimica e flessibilità nel laboratorio
• L′alloggiamento in polipropilene offre un basso livello di estraibili e ampia compatibilità chimica
Disponibile in confezioni multiple:
SKU con suffisso NS (------- NS): 50 per confezione
SKU con suffisso NL (-------NL): 100/conf.
SKU con suffisso TL (-------TL): 100/conf. Questi filtri da siringa sono dotati di tubo di estensione in uscita
codice SKU che termina in NB (------- NB): 250/conf.
SKU con suffisso NK (-------NK): 1.000 per confezione
Applicazioni:
filtrazione del campione prima di UHPLC, HPLC, LC-MS e spettrometria di massa; filtrazione di solventi; chiarificazione di soluzioni acquose e organiche
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Dati e unità filtranti raccomandate per le analisi dei PFAS con una versione modificata del metodo EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Vedi tutto
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
Domande
  1. Do you have any capped version of this filter?
    1 risposta
    1. Unfortunately, there are no capped syringe filters available at this time. These products offer an open female Luer-Lok inlet and an open male Luer-slip outlet. There are several Whatman in-line filter products that feature caps. Please see the links below to review:
      Whatman Polydisc AS
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/whatmanpolydiscasinlinefilterforaqueoussolutions1234598765
      Whatman in-line filter / degassers
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/whatmaninlinefilterdegassersifd1234598765