Documenti fondamentali
27250-U
Supelco
Snap Ring vial, 2 mL, 12 x 32 mm, large opening (6.0 mm)
volume 2 mL, clear glass vial (with marking spot), pkg of 1000 ea
Scegli un formato
1000 EA
223,00 €
223,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
223,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
223,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear glass vial (with marking spot)
Caratteristiche
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Descrizione generale
Snap-Ring vials have two glass rings at the neck of the vial that allows the use of a plastic snap cap or aluminum seal. While aluminum seals can be used, a polyethylene Snap Ring cap eliminates the need for crimping which saves time in the lab. When using volatile liquids, we suggest the use of polypropylene GC Snap Top caps to provide an airtight seal.
Altre note
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)