1.00803
L(+)-Tartaric acid
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, E 334
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
L(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
agenzia
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<5 Pa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
425 °C
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
168-170 °C
Temp. transizione
flash point 210 °C
Solubilità
1390 g/L
Densità
1.76 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
Cationi in tracce
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0200%
Ca:, passes test
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento