27132
Septa, PTFE/red rubber, pkg 100
PTFE/red rubber, diam. × thickness 8 mm × 0.050 in., for use with screw cap, 8-425
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
8 mm
diam. × spessore
8 mm × 0.050 in.
Compatibilità
for use with 2 mL standard opening vial
for use with screw cap, 8-425
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)