Documenti fondamentali
HAM76008
Hamilton® GC 3-layer septa
diam. × thickness 15.87 mm × 3.81 mm, pack of 12 ea
Scegli un formato
12 EA
26,80 €
26,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
26,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
26,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
laminated silicone rubber
red septa
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
200 °C max. temp.
diam. × spessore
15.87 mm × 3.81 mm
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)