Documenti fondamentali
27108
Supelco
Vial crimp seals with PTFE/silicone/PTFE septa
seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone/red PTFE septum, silver aluminum seal, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
44,52 €
44,52 €
Prezzo di listino63,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
44,52 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121821
44,52 €
Prezzo di listino63,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
red PTFE/silicone/red PTFE septum
silver aluminum seal
Caratteristiche
closure type crimp seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diam. sigillo
11 mm
Raccordi
thread for 11 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)