Documenti fondamentali
27030
Supelco
Vials, screw top, silane-treated
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Scegli un formato
1000 EA
553,00 €
553,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
553,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
553,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear glass vial
Descrizione
silanized
Caratteristiche
closure type screw top vial
deactivation Silanized
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
Descrizione generale
Cap not included.
Caratteristiche e vantaggi
  • Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
  • Improved recovery of submicrogram polar compounds.
  • Save time and money.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)