Documenti fondamentali
2635825
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 25 ea
Scegli un formato
25 PKG
593,00 €
593,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 PKG
593,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115719
593,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
SPME/Splitless
Confezionamento
pkg of 25 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
74 mm × 6.35 mm × 0.75 mm
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1075 and 1077 Injector)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)