2633901
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
Descrizione
SPME/Splitless for 17A with SPL-17 injector
Confezionamento
pkg of 1 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 0.75 mm
Compatibilità
for use with Shimadzu 17A with SPL-17 Injectors
technique used for SPME
Descrizione generale
- Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Applicazioni
Altre note
2633901 (1pk)
2633905 (5pk)
2633925 (25pk).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)