Documenti fondamentali
26260-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
250F-GT, volume 250 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 250UL FN GASTIGHT®, PT#2 25GA
Scegli un formato
1 EA
92,90 €
92,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
92,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
92,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
25 ga
Caratteristiche
needle type LTN (fixed)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 006200
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.50 mm
Volume
250 μL
Descrizione generale
  • SGE gas tight syringe with fixed needle (volume 250 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm), Model: 250F-GT.
  • Made of borosilicate glass material, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger must be removed.
  • Contains an interference fit between the plunger tip and the barrel that enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)