Documenti fondamentali
26261
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
500F-GT, volume 500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 500UL FN GASTIGHT®, PT#2 25GA
Scegli un formato
1 EA
88,90 €
88,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
88,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
88,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
25 ga
Caratteristiche
needle type LTN (fixed)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 007200
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.50 mm
Volume
500 μL
Descrizione generale
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 500F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)