Documenti fondamentali
25777
Supelco
Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 30 m × 0.25 mm
Sinonimo/i:
Polar Fused Silica Tubing, 30M 0.25MM
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
Materiali
fused silica tubing
Composizione
PEG (deactivated)
Confezionamento
pkg of 1 ea
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)