Documenti fondamentali
25747
Supelco
Intermediate Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
Scegli un formato
1 EA
71,80 €
71,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
71,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
71,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica tubing
Composizione
phenyl/methyl (deactivated)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Parametri
360 °C max. temp.
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
5.0 m × 0.25 mm
Descrizione generale
Deactivated intermediate polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as acetone, methylene chloride (dichloromethane), and toluene.
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)