Documenti fondamentali
24720
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.15 mL, conical clear glass (with top spring), O.D. × H 6 mm × 29 mm, pkg of 500 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
conical clear glass (with top spring)
Confezionamento
pkg of 500 ea
D.E. × alt.
6 mm × 29 mm
Volume
0.15 mL
Compatibilità
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
Descrizione generale
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)