Documenti fondamentali
24705
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.15 mL, conical clear glass (with polyflange), O.D. × H 5 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
92,10 €
92,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
92,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
92,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
conical clear glass (with polyflange)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
5 mm × 29 mm
Volume
0.15 mL
Compatibilità
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Descrizione generale
Vial inserts do not restrict the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)