Documenti fondamentali
24697-U
Supelco
Battery charger
universal charger, for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers, AC/DC input 110 V / 240 V AC
Scegli un formato
1 EA
104,00 €
104,00 €
Prezzo di listino208,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
104,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
104,00 €
Prezzo di listino208,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
tecniche
whole air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers
Descrizione generale
Battery charger is a 110V/220V AC charger used as accessories for field sampling pumps used in air monitoring applications.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)