Documenti fondamentali
23740-U
Supelco
Capillary Cleaving Tool
Fixed Blade Version
Scegli un formato
1 EA
80,50 €
80,50 €
Prezzo di listino115,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
80,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
80,50 €
Prezzo di listino115,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
sapphire cutting blade
Confezionamento
pkg of 1 ea
Descrizione generale
This handy tool makes scalpel-like cuts to polyimide-coated fused silica, leaving no jagged edges to create problems. The industrial sapphire cutting edges remains sharp indefinitely.
Altre note
Fixed blade with a protective cover.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)