Documenti fondamentali
22406
Supelco
Puller/Inserter Tool
pkg of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
40,50 €
40,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
40,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
40,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Simplifies the task of inserting or removing wool or foam plugs when working with GC inlet liners, packed GC columns, solvent desorption tubes, thermal desorption tubes, and purge traps. The forked end is used to feed the plug into tubing, leaving it cleanly when the tool is removed. The hooked end will not disrupt the packing material when the plug is removed. Made of stainless steel, this tool can be used with 1 - 4 mm I.D. tubing (glass, metal, and PTFE).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Lana di vetro Non-Treated, pkg of 50 g
Supelco
20384
Lana di vetro
Glass wool
Supelco
1.04086
Glass wool
m-Xylene analytical standard
Supelco
95670
m-Xylene