Documenti fondamentali
23487
Supelco
Boccole CapSeal Bulletper colonne capillari, per usi generali
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 48 ea
Scegli un formato
48 EA
391,00 €
391,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 EA
391,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
391,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 48 ea
Diam. int.
0.8 mm
Compatibilità
0.53 mm Column I.D.
Descrizione generale
CapSeal Bullet™ ferrules consist of a graphite material captured in an aluminum base. This unique design keeps the ferrule from adhering to the fitting, making it easy to remove. Eliminate the headache of digging out a stuck ferrule and risking damage to your fitting.
Characteristics: Seals at 1/8 turn past finger tight. Reusable. A special end taper reduces graphite extrusion into fitting.
Material Composition: graphite in an aluminum base
Maximum Temperature: 450 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.[1] This ferrule provides a leak-free connection for GC analysis.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)