Documenti fondamentali
22476
Supelco
Boccole Supeltex M-2 per colonne impaccate, D.E. colonna 1/8”
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
Scegli un formato
50 EA
308,00 €
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
308,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 50 ea
Diam. int.
1/8 in.
Compatibilità
1/8 in. O.D. Column
Descrizione generale
Characteristics: High reusability.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
Maximum Temperature:
350 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)